DAF-FM DA (cell permeable) 2,5 mg/ml ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX620071M001EA 1024.1 EUR InStock
ENZOALX620071M001
DAF-FM DA (cell permeable) 2,5 mg/ml ≥98% (par HPLC)
DAF-FM diacetate
Fluorescent probe for NO detection. Cell permeable.
Cell permeable photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator, that is hydrolysed to DAF-FM by intracellular esterases (Ex: 500 nm; Em: 515 nm). Stable in a pH range of 5.5 – 12. High yield (quantum efficiency). Detection limit 3 nM.
Formule: C₂₅H₁₈F₂N₂O₇
MW: 496,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 254109-22-3
EINECS: 200-664-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation Dissolved in 0.4 ml DMSO
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité