Ochratoxin A ≥98% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX630089M001 ALX630089M005 ALX630089M025
ENZOALX630089M001EA 71.5 EUR InStock
ENZOALX630089M001 ENZOALX630089M005 ENZOALX630089M025
Ochratoxin A ≥98% (par HPLC, TLC)
Ochratoxin A
Mycotoxin. Nephrotoxic.
Mycotoxin. Natural contaminant of mouldy food and feed. It has a number of toxic effects, the most prominent being nephrotoxicity. Immunosuppressive, genotoxic, teratogenic and carcinogenic. Stimulates lipid peroxidation. Induces oxidative DNA lesions coupled with direct DNA adducts via quinone formation.
Isolated from Aspergillus ochraceus.
Soluble in methanol (10 mg/ml).
Formule: C₂₀H₁₈ClNO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078079
Numéro CAS: 303-47-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06740
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC, TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité