T-2 Toxin ≥98% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX630101M001 ALX630101M005
ENZOALX630101M001EA 53.9 EUR InStock
ENZOALX630101M001 ENZOALX630101M005
T-2 Toxin ≥98% (par HPLC, TLC)
T-2 Toxin
Monoamine oxidase inhibitor
Mycotoxin. Induces DNA damage and apoptosis. Increases blood-brain barrier permeability and inhibits monoamine oxidase activity in the brain.
Isolated from Fusarium tricinctum.
Numéro CAS: 21259-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité