Aflatoxin B2 ≥98% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX630103M001 ALX630103M005
ENZOALX630103M001EA 126.5 EUR InStock
ENZOALX630103M001 ENZOALX630103M005
Aflatoxin B2 ≥98% (par HPLC, TLC)
Aflatoxin B2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methanol, methylene chloride (5 mg/ml) or DMSO (5 mg/ml).
Formule: C₁₇H₁₄O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 7220-81-7
EINECS: 230-618-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00180
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC, TLC)
Source Isolated from Aspergillus flavus
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité