Stachybotrylactam (de Stachybotrys sp. MST-FP1752) ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX630112MC05EA 504.9 EUR InStock
ENZOALX630112MC05
Stachybotrylactam (de Stachybotrys sp. MST-FP1752) ≥95% (par HPLC)
Stachybotrylactam
Mycotoxin. Immunosuppressive. Weakly inhibits HIV-1 protease.
  • Mycotoxin
Light tan solid.
Soluble in 100% ethanol, methanol, dimethyl formamide or DMSO.
Formule: C₂₃H₃₁NO₄
MW: 385,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 163391-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité