ODN 2006 (Type B) (synthétique), TLRgrade™
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX746056M001EA 816.2 EUR InStock
ENZOALX746056M001
ODN 2006 (Type B) (synthétique), TLRgrade™
ODN 2006 (Type B)
CpG oligodeoxynucleotide (Type B) with phosphorothioate backbone. Specific ligand for human and mouse TLR9 (Toll-like receptor 9).
  • TLR9 ligand
Information de livraison: Includes 1 vial of double distilled water (endotoxin-free).
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Formulation Lyophilised. Sterile.
Purity Activity and endotoxin tested - TLRgrade™
Endotoxin content <0.002 EU/µg
Quantity 128.9 nmol
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité