ODN 2118 (Control for ODN 1585) (synthétique), TLRgrade™
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX746203C100EA 189.2 EUR InStock
ENZOALX746203C100
ODN 2118 (Control for ODN 1585) (synthétique), TLRgrade™
ODN 2118 (Control for ODN 1585)
TLR9 activator.
GpC oligodeoxynucleotide with mixed phosphodiester/phosphorothioate backbone.
Information de livraison: Includes 1 vial of double distilled water (endotoxin-free).
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Formulation Lyophilised. Sterile.
Purity Activity and endotoxin tested - TLRgrade™
Endotoxin content <0.002 EU/µg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité