ADN (Acide déoxyribonucléique) (de thymus de veau), purifié
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX840040C010EA 106.7 EUR InStock
ENZOALX840040C010
ADN (Acide déoxyribonucléique) (de thymus de veau), purifié
ADN (Acide déoxyribonucléique)
Purified from calf thymus and activated by digestion with DNAse I.
For use with PARP-1 or PARP-2 in vitro activity tests
Concentration: 0,2 mg/ml
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130922
Numéro CAS: 9007-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité