Alamethicin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLA1500005 BMLA1500025
ENZOBMLA1500005EA 222.2 EUR InStock
ENZOBMLA1500005 ENZOBMLA1500025
Alamethicin ≥98% (par CCM)
Alamethicin
Mixture of alamethicin homologs. Membrane permeabilizing antibiotic. Applications include increasing [32P] incorporation into phosphatidylinositol 4-phosphate and permeabilization of sarcoplasmic reticulum vesicles. Causes fusion of lipid vesicles.
  • White to off-white solid
Soluble in DMSO, 100% ethanol or methanol
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₉₂H₁₅₀N₂₂O₂₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151517
Numéro CAS: 59588-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité