Ascomycin (de Streptomyces species) ≥90% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLA1650001EA 222.2 EUR InStock
ENZOBMLA1650001
Ascomycin (de Streptomyces species) ≥90% (par HPLC, TLC)
Ascomycin
Ascomycin is a close structural analog of FK506 and is a potent immunosuppressant. It binds to FKBP (FK506-binding protein) and suppresses its proline rotamase activity. The ascomycin-FKBP complex inhibits calcineurin, a type 2B phosphatase.
Off-white solid
Soluble in DMSO, methanol or ethanol
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₄₃H₆₉NO₁₂
MW: 790 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06198665
Numéro CAS: 104987-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité