Clindamycin hydrochloride ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLA1900100EA 222.2 EUR InStock
ENZOBMLA1900100
Clindamycin hydrochloride ≥95% (par HPLC)
Clindamycin hydrochloride
Active against Gram-positive bacteria. Clindamycin binds to the 50S subunit of bacterial ribosomes and suppresses protein synthesis.
  • White solid
Soluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S·HCl
MW: 461,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07793327
Numéro CAS: 21462-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité