Acide mycophénolique ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLA2490500EA 359.7 EUR InStock
ENZOBMLA2490500
Acide mycophénolique ≥98% (par CCM)
Acide mycophénolique
Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase inhibitor
Antiviral and immunosuppressive activity. Clinically useful antipsoriatic agent. Mycophenolic acid prodrugs are effective in rheumatoid arthritis and for the prevention of organ transplant rejection. Mechanism of action is inhibition of inosine-5'-monophosphate dehydrogenase.
Isolated from Penicillium brevi-compactum
Formule: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036814
Numéro CAS: 24280-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité