Spectinomycin sulphate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLA2810010EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLA2810010
Spectinomycin sulphate ≥98% (par HPLC)
Spectinomycin sulphate
Antibiotic. Inhibits protein synthesis (elongation) by interfering with peptidyl tRNA translocation. Effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria (Gonnococcus only). Mutation in rpsE (the gene for ribosomal protein S5) prevents binding of spectinomycin.
  • White solid
Soluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₇·H₂SO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270185
Numéro CAS: 23312-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité