1,5-Isoquinolinediol ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAP1020020 BMLAP1020100
ENZOBMLAP1020020EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLAP1020020 ENZOBMLAP1020100
1,5-Isoquinolinediol ≥98%
1,5-Isoquinolinediol
PARP inhibitor
Potent inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II) in mouse macrophages. Potent and selective PARP inhibitor. Inhibits nitric oxide (SIN-1) induced PARP activation in rat hepatocytes (at 20µM). Neuroprotectant.
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006900
Numéro CAS: 5154-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité