Bufalin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLAP3030010EA 132 EUR InStock
ENZOBMLAP3030010
Bufalin ≥98% (par CCM)
Bufalin
ATPase inhibitor
Cardiotonic steroid specific Na+/K+-ATPase inhibitor. More potent than ouabain (Prod. No. BML-CM109). Induces cell differentiation. Induces apoptosis in U937 and HL-60 cells by activation of AP-1 via a MAPK pathway that involves JNK. Regulates Tiam1 gene. Down regulates expression of 14-3-3 protein.
Formule: C₂₄H₃₄O₄
MW: 386,532 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056525
Numéro CAS: 465-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité