Gambogic acid ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLAP3050025EA 429 EUR InStock
ENZOBMLAP3050025 ENZOBMLAP3050005
Gambogic acid ≥95% (par CCM)
Gambogic acid
Gambogic Acid is a natural product isolated from Garcinia Hurburyi. It induces apoptosis in several tumor cell lines including T47D breast cancer cells and MGC-803 human gastric carcinoma cells but not in normal cells. Apoptosis induction proceeds via upregulation of bax and inhibition of bcl-2 expression.The target of gambogic acid has been identified as the transferrin receptor.
  • Bcl-2 inhibitor, Bax activator
Yellow-orange solid
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml)
Formule: C₃₈H₄₄O₈
MW: 628,762 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16878985
Numéro CAS: 2752-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité