Necrostatin-1 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAP3090020 BMLAP3090100
ENZOBMLAP3090020EA 138.6 EUR InStock
ENZOBMLAP3090020 ENZOBMLAP3090100
Necrostatin-1 ≥98% (par CCM)
Necrostatin-1
Inhibits necroptosis
Necrostatin-1 inhibits necroptosis, a non-apoptotic cell death pathway. Inhibits the loss of mitochondrial membrane potential in TNFα-treated Jurkat cells (EC50=490 nM). Does not inhibit FAS-induced apoptosis and has no effect on apoptotic morphology. It displays a pronounced protective effect in a mouse model of ischemic brain injury and inhibits myocardial cell death. Inhibits RIP1 kinase the key upstream kinase involved in the activation of necroptosis (EC50=180nM).
Formule: C₁₃H₁₃N₃OS
Numéro MDL: MFCD00056916
Numéro CAS: 4311-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité