Bopindolol malonate ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAR1000100 BMLAR1000500
ENZOBMLAR1000100EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLAR1000100 ENZOBMLAR1000500
Bopindolol malonate ≥97% (par HPLC)
Bopindolol malonate
Adrenergic receptor ligand.
A slowly dissociating β1-adrenergic receptor antagonist. Antihypertensive. Antioxidant (IC₅₀ = 1.8 µM) and free radical scavenging activity.
Soluble in water at 3 mg/ml.
Formule: C₂₃H₂₈N₂O₃·C₃H₄O₄
Numéro MDL: MFCD00798228
Numéro CAS: 62658-64-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity  ≥97% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité