Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Cyanopindolol hemifumarate salt ≥99% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLAR1010050EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLAR1010050
(±)-Cyanopindolol hemifumarate salt ≥99% (par CCM)
(±)-Cyanopindolol hemifumarate salt
Adrenergic receptor and serotonin receptor antagonist.

ß-Adrenergic receptor antagonist. Serotonin 5HT1A/1B antagonist.

Soluble in warm water (2 mg/ml), DMSO (8 mg/ml).


Formule: C₁₆H₂₁N₃O₂
MW: 287,363 g/mol
Numéro MDL: MFCD28100500
Numéro CAS: 69906-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité