Guanfacine hydrochloride ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLAR1020100 BMLAR1020500
ENZOBMLAR1020100EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLAR1020100 ENZOBMLAR1020500
Guanfacine hydrochloride ≥99% (par CCM)
Guanfacine hydrochloride
Adrenergic receptor ligand.
Centrally acting α2-adrenergic receptor agonist. In the guinea pig cerebral cortex, the Kd is 20 and 880 nM for the α2A- and the α2C-adrenoceptor, respectively. Antihypertensive agent.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formule: C₉H₉Cl₂N₃O
Numéro MDL: MFCD00798230
Numéro CAS: 29110-48-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité