Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ICI-118,551 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLAR1040010EA 314.6 EUR InStock
ENZOBMLAR1040010
ICI-118,551 ≥98% (par HPLC)
ICI-118,551
Adrenergic receptor ligand.

A highly selective β2-adrenergic receptor antagonist.

Soluble in water (20 mg/ml).


Formule: C₁₇H₂₇NO₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 72795-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité