Flumazenil ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
BMLB1000100
ENZOBMLB1000100EA 371 EUR InStock
ENZOBMLB1000100
Flumazenil ≥98%
Flumazenil
Benzodiazepine receptor ligand.
Benzodiazepine antagonist. Reverses all the effects of benzodiazepine agonists and inverse agonists.
Soluble in ethanol (5 mg/ml warm) or DMSO (25 mg/ml warm).
Formule: C₁₅H₁₄FN₃O₃
MW: 303,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00242764
Numéro CAS: 78755-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (Assay)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité