4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLC1040050EA 224.4 EUR InStock
ENZOBMLC1040050
4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide ≥98% (par HPLC)
4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide
Acetylcholine receptor ligand.
M₃ muscarinic receptor antagonist.
Soluble in DMSO and warm water.
Formule: C₂₁H₂₆INO₂
MW: 451,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078564
Numéro CAS: 1952-15-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité