Calcimycin (A23187) (de Streptomyces chartreusis) ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Calcium Ionophore III
ENZOBMLCA1000010EA 167.2 EUR InStock
ENZOBMLCA1000010
Calcimycin (A23187) (de Streptomyces chartreusis) ≥99% (par CCM)
Calcimycin (A23187)
Antibiotic possessing weak in vitro antimicrobial activity against gram positive bacteria and fungi. A highly selective divalent cation ionophore, commonly used to increase intracellular Ca2⁺ levels in intact cells.
Off-white solid
Soluble in DMSO, 100% ethanol or methylene chloride (10 mg/mL); slightly soluble in water. Solubilize in DMSO or ethanol prior to preparing aqueous solutions of very low concentrations.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₉H₃₇N₃O₆
MW: 523,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151202
Numéro CAS: 52665-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité