Isradipine ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLCA2130010EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLCA2130010
Isradipine ≥98%
Isradipine
Ca²⁺ channel blocker.
Potent and selective L-type calcium channel blocker. A clinically useful antihypertensive agent which has anti-atherosclerotic effects and improves endothelium-mediated NO-dependent vasodilation. Displays neuroprotective activity in a rat model of focal ischemia.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (15 mg/ml).
Formule: C₁₉H₂₁N₃O₅
MW: 371,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153820
Numéro CAS: 75695-93-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité