BCTC ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA2310010 BMLCA2310050
ENZOBMLCA2310010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCA2310010 ENZOBMLCA2310050
BCTC ≥98%
BCTC
TRPV1 antagonist
BCTC is a potent and selective inhibitor of capsaicin-induced (IC50=35 nM) and acid-induced (IC50=6 nM) VR1 activation. It displays analgesic activity in rat models of inflammatory and neuropathic pain. TRPV1 antagonist.
Formule: C₂₀H₂₅ClN₄O
Numéro MDL: MFCD08690556
Numéro CAS: 393514-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité