AMG-9810 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLCA2320010 BMLCA2320050
ENZOBMLCA2320010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCA2320010 ENZOBMLCA2320050
AMG-9810 ≥98%
AMG-9810
TRPV1 antagonist.
AMG-9810 is an antagonist of capsaicin activation of TRPV1 (IC₅₀ = 24.5 nM) as well as activation by acid, heat, and endogenous ligands.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml), ethanol (20 mg/ml).
Formule: C₂₁H₂₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00955103
Numéro CAS: 545395-94-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité