Gabapentin ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA2340020 BMLCA2340100
ENZOBMLCA2340020EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLCA2340020 ENZOBMLCA2340100
Gabapentin ≥99% (par CCM)
Gabapentin
Ca²⁺ channel blocker
Gabapentin is a GABA analog which does not act at GABA receptors but which inhibits L-type calcium channels via binding to the alpha2-delta subunit and neuropathic pain relieving actions. Ligands acting at the alpha2-delta subunit lead to anticonvulsant, anxiolytic and neuropathic pain-relieving actions.
Formule: C₉H₁₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00865286
Numéro CAS: 60142-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité