AP-18 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLCA2390025EA 451 EUR InStock
ENZOBMLCA2390025
AP-18 ≥98% (par CCM)
AP-18
TRPA1 blocker.
AP-18 is a novel TRPA1 channel blocker (CHO cells, IC₅₀ = 3.1 µM, human and mouse cell lines, IC₅₀ = 4.5 µM). It reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation demonstrating selectivity vs TRPV1. AP-18 was unable to block activation of TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4 or TRPM8 at concentrations up to 50 μM. It reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml), ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₁₁H₁₂CINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 55224-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité