Polygodial ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA2420005 BMLCA2420025
ENZOBMLCA2420005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCA2420005 ENZOBMLCA2420025
Polygodial ≥98% (par HPLC)
Polygodial
TRPA1 activator.
Produced from the bark of Drymis winteri. Naturally occurring drimane sesquiterpene found in water pepper (Polygonum hydropiper) which has been used in folk medicine for a variety of indications. Potent and selective activator of TRPA1 (EC₅₀ = 400 nM).
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₁₅H₂₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00238664
Numéro CAS: 6754-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Isolated from Polygonum hydropiper
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité