Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLCA3150020EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLCA3150020
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98% (par HPLC)
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Binds to calmodulin, inhibiting Ca²⁺-calmodulin-regulated enzyme activity. Cell permeable.

  • Calmodulin inhibitor

White to off-white solid.

Soluble in water, DMSO (20 mg/ml), 100% ethanol (hot) or methanol (hot).


Formule: C₁₆H₂₂N₂O₂S
MW: 342,88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058043
Numéro CAS: 61714-25-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité