BAPTA-AM ≥90% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLCA4110025EA 226.6 EUR InStock
ENZOBMLCA4110025
BAPTA-AM ≥90% (par CCM)
BAPTA-AM
PKC activator
BAPTA is a Ca²⁺ chelator with 105-fold greater affinity for Ca²⁺ than for Mg2+. BAPTA-AM is a cell-permeable derivative which is widely used as an intracellular calcium sponge. Induces inactivation of protein kinase C. Also inhibits thapsigargin-induced apoptosis in rat thymocytes.
Formule: C₃₄H₄₀N₂O₁₈
MW: 764,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036696
Numéro CAS: 126150-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité