Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Bromo-cADP-ribose ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention

ENZOBMLCA4170100EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLCA4170100
8-Bromo-cADP-ribose ≥95%
8-Bromo-cADP-ribose
cADPR antagonist.

cADPR antagonist. Blocks the cADPR-induced release of Ca²⁺ from sea urchin egg homogenates at 1 - 3.5 µM.

Soluble in water (5 mg/ml).


Formule: C₁₅H₂₀BrN₅O₁₃P₂
MW: 620,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 151898-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité