Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Mimosine ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLCC1020500EA 345.4 EUR InStock
ENZOBMLCC1020500
L-Mimosine ≥98%
L-Mimosine
A rare plant amino acid that reversibly blocks the cell cycle at G1-phase. Inhibits the hydroxylation of deoxyhypusine and thus inhibits eukaryote initiation factor 5-A (eIF5-A). Inhibitor of mammalian tyrosinase and dopamine β-hydroxylase. Also chelates iron via the kojic acid metal-binding domain. Arrests DNA synthesis by inhibiting deoxyribonucleotide metabolism.

  • Cell cycle blocker

Pink to brown powder.

Soluble in 10% sodium bicarbonate (15mg/ml)


Formule: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075909
Numéro CAS: 500-44-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité