Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tunicamycin (de Streptomyces lysosuperficus) ≥99% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLCC1040010EA 207.9 EUR InStock
ENZOBMLCC1040010
Tunicamycin (de Streptomyces lysosuperficus) ≥99% (par CCM)
Tunicamycin
Nucleoside antibiotic. Inhibits protein N-glycosylation by blocking the transfer of N-acetylglucosamine 1-phosphate to dolichol monophosphate.  Induces ER-stress following the inhibition of N-linked glycosylation. Arrests cell cycle in late G1. Unstable at acidic pH.

  • GlcNAc phosphotransferase inhibitor

White solid

Soluble in DMSO (>10 mg/mL) or ethanol (5 mg/mL; warm)

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₃₉H₆₄N₄O₁₆
MW: 844,95 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065709
Numéro CAS: 11089-65-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité