Indirubin-3'-oxime ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3-(Hydroxyimino)-[2,3'-biindolinylidene]-2'-one, Indirubin-3'-monoxime
BMLCC2070005
ENZOBMLCC2070005EA 442 EUR InStock
ENZOBMLCC2070005
Indirubin-3'-oxime ≥98%
Indirubin-3'-oxime
A potent inhibitor of glycogen synthase kinase-3β (IC50=22 nM). Also inhibits CDK1 (p34cdc2; IC50=180 nM) and CDK5 (IC50=100 nM). It reversibly arrests asynchronous HBL-100 cells at G2. Induces apoptosis in the mammary carcinoma cell line MCF-7 (10 µM).
  • Inhibitor of CDK and GSK
Dark red solid.
Soluble in DMSO (6mg/ml) and ethanol (4mg/ml).
Formule: C₁₆H₁₁N₃O₂
MW: 277,283 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683594
Numéro CAS: 160807-49-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité