5-Fluorouracile
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Fluorouracile5-FU
ENZOALX480099G005EA 116.6 EUR InStock
ENZOALX480099G005
5-Fluorouracile
5-Fluorouracile
Thymidylate synthetase inhibitor
Potent antitumor agent. Inhibits thymidylate synthetase. Induces p53-dependent apoptosis.
Formule: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité