Pinacidil monohydrate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX550285M050EA 82.5 EUR InStock
ENZOALX550285M050
Pinacidil monohydrate ≥98% (par HPLC)
Pinacidil monohydrate
K⁺ channel activator. Antihypertensive.
Soluble in 100% ethanol (14 mg/ml), DMSO (28 mg/ml) or dilute aqueous acid; insoluble in water.
Formule: C₁₃H₁₉N₅·H₂O
MW: 263,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242745
Numéro CAS: 85371-64-8
Merck Index: 14,07438
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité