Pregnenolone-16-α-carbonitrile ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLS6200020 BMLS6200100
ENZOBMLS6200020EA 63.8 EUR InStock
ENZOBMLS6200020 ENZOBMLS6200100
Pregnenolone-16-α-carbonitrile ≥99% (par HPLC)
Pregnenolone-16-alpha-carbonitrile
Cytochrome P450 inducer.
Activates transcription of the PCN1 gene. SXR/PXR Ligand.
Soluble in DMF (5 mg/ml) or acetone (1 mg/ml).
Formule: C₂₂H₃₁NO₂
MW: 341,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1434-54-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité