PAP-AMC, Tyrosinase substrate ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI4050100EA 321.2 EUR InStock
ENZOBMLEI4050100
PAP-AMC, Tyrosinase substrate ≥98% (par CCM)
PAP-AMC, Tyrosinase substrate
Fluorogenic substrate for tyrosinase.
When assaying in phosphate buffer pH 7,1, the optimal excitation/emission wavelengths are 340/440 nm. 325/460 nm also work, but 380/460 nm will not detect this substrate.
Soluble in DMSO (18 mg/ml) or in methanol.
Attention: Stable for at least 6 months after receipt when stored at –20 °C.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité