Phosphate de 4-nitrophényle
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ADI800075 ADI800076
ENZOADI800075EA 104.5 EUR InStock
ENZOADI800075 ENZOADI800076
Phosphate de 4-nitrophényle
Phosphate de 4-nitrophényle
AP substrate.
  • Used in ELISA, colorimetric detection
  • Solution of p-nitrophenylphosphate in buffer
Formule: C₆H₆NO₆P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 330-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité