FLUOR DE LYS®-succinyl, desuccinylase substrate 5 mM ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLKI5900050EA 236.5 EUR InStock
ENZOBMLKI5900050
FLUOR DE LYS®-succinyl, desuccinylase substrate 5 mM ≥95% (par HPLC)
FLUOR DE LYS®-succinyl, desuccinylase substrate
The FLUOR DE LYS®-Succinyl, desuccinylase substrate offers a highly sensitive and convenient alternative to radiolabeled, succinylated histones or peptide/HPLC methods for the assay of desuccinylases such as SIRT5.
Can be used for the study of desuccinylase kinetics, regulation, and inhibitor sensitivity. Ideal for drug discovery and HTS applications.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation Solution in DMSO
Absorbance maximum 350 - 380 nm
Emission maximum 450 - 480 nm
Purity ≥95% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité