FLUOR DE LYS®-succinyl green, desuccinylase substrate 5 mM dans le DMSO (synthétique) , 95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLKI5910050EA 245.3 EUR InStock
ENZOBMLKI5910050
FLUOR DE LYS®-succinyl green, desuccinylase substrate 5 mM dans le DMSO (synthétique) , 95% (par HPLC)
FLUOR DE LYS®-Succinyl Green, Desuccinylase Substrate
The FLUOR DE LYS®-Succinyl green, desuccinylase substrate offers a highly sensitive and convenient alternative to radiolabeled, succinylated histones or peptide/HPLC methods for the assay of desuccinylases such as SIRT5.
The substrate has longer wavelength excitation and emission. This avoids interference by quenching or fluorescence from compounds absorbing and emitting in the near UV and blue range.
Can be used for the study of desuccinylase kinetics, regulation, and inhibitor sensitivity. Ideal for drug discovery and HTS applications.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 5 mM
Source Synthetic
Absorbance maximum 470 - 500 nm
Emission maximum 520 - 550 nm
Purity ≥95% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité