Agitateur magnétique, atexMIXdrive
Fournisseur: 2MAG
49001 49001_UK 49001_CH 99300 99200
442-0820EA 1758 EUR InStock
442-0820 TMAG49001_UK TMAG49001_CH 442-0846 TMAG99200
Agitateur magnétique, atexMIXdrive
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur ultra plat, protégé contre les explosions. Le boîtier scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement pouvant atteindre 40 °C.
  • Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
  • Mélange sans secousse
  • Submersible dans les bains-marie et les bains d'huile
  • Adapté à une utilisation dans les incubateurs CO
Classe de protection : IP 68
Certifié conforme ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Salle propre
atexMIXcontrol (l'unité de contrôle externe doit être commandée séparément). Plage de vitesse: 100 - 2000 min⁻¹
Unité de contrôle en aluminium, protégée contre les explosions pour la connexion d'un barreau d'agitation atexMIXdrive. Conçue pour être utilisée dans les zones de protection contre les explosions et les salles propres. Réglage de l'alimentation en quatre étapes (5/10/15/20 W).
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
Affichage numérique pour paramètres de vitesse et de puissanc
Certifications: Both units are IP protection class: IP 65
atexMIXcontrol:
Ex-mark: certified according to ATEX II 2G db eb IIC T6 Gb
atexMIXcontrol cleanroom:
Ex-mark: certified according to ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6
Attention: Note: Stirring drive atexMIXdrive and control unit atexMIXcontrol or control unit atexMIXcontrol cleanroom are firmly fixed together by the manufacturer and cannot be separated.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité