2-Phénylpropène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA15143500EA 89.3 EUR InStock
EHERCA15143500
2-Phénylpropène
2-Phénylpropène
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 165,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00008859
Numéro CAS: 98-83-9
ONU: 2303
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité