Colchicine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM1083.00EA 1730 EUR InStock
PROOMM1083.00
Colchicine
Colchicine
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399,44 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00078484
Numéro CAS: 64-86-8
ONU: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité