Rouge Congo Indicateur de Zinc
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Direct Red 28
ACRO110501000EA 84.4 EUR InStock
ACRO110501000 ACRO110505000
Rouge Congo Indicateur de Zinc
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
Merck Index: 12,02562
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité