Rouge Congo, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Direct Red 28
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
75768-25MGEA 141 EUR InStock
75768-25MG
Rouge Congo, Supelco®
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Point de fusion: > 360 °C
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité