EDTA sel tétrasodique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide éthylènediaminetétraacétique sel tétrasodiqueAcide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodiqueEthylenediaminetétraacetate de tétrasodiumAcide edetique sel tétrasodiqueDihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de tétrasodique
ROTH3619.1EA 0 EUR InStock
ROTH3619.1
EDTA sel tétrasodique
EDTA sel tétrasodique
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
MW: 380,17 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 6,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150027
Numéro CAS: 64-02-8
Merck Index: 12,03557
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/84/2355984.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité