EDTA sel tétrasodique hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO147865000EA 89.1 EUR InStock
ACRO147865000
EDTA sel tétrasodique hydraté 98%
EDTA sel trisodique hydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O
MW: 376,21 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149675
Numéro CAS: 85715-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (corrected for water)
Water ≤10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité